Learn More
2-isobutiril-N-fenil-3-fenilacrilamida (mezcla E/Z), TRC
Código de producto. 30407112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30407112 100 g 100 g
30408280 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30407112 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI781040100G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Benzylidene-4-methyl-3-oxo-N-phenyl-pentanamide
CAS 125971-57-5
Fórmula molecular C19 H19 N O2
Cantidad 100 g
Sinónimo 4-Methyl-3-oxo-N-phenyl-2-(phenylmethylene)pentanamide, 2-Isobutyryl-N-phenyl-3-phenylacrylamide
Fórmula InChI InChI=1S/C19H19NO2/c1-14(2)18(21)17(13-15-9-5-3-6-10-15)19(22)20-16-11-7-4-8-12-16/h3-14H,1-2H3,(H,20,22)
SMILES CC(C)C(=O)C(=Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccccc2
Nombre IUPAC 2-bencilideno-4-metil-3-oxo-N-fenilpentanamida
Peso molecular (g/mol) 293.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.1416
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.