Learn More
2-isobutiril-N-fenil-3-fenilacrilamida (mezcla E/Z), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Benzylidene-4-methyl-3-oxo-N-phenyl-pentanamide |
| CAS | 125971-57-5 |
| Fórmula molecular | C19 H19 N O2 |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 4-Methyl-3-oxo-N-phenyl-2-(phenylmethylene)pentanamide, 2-Isobutyryl-N-phenyl-3-phenylacrylamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19NO2/c1-14(2)18(21)17(13-15-9-5-3-6-10-15)19(22)20-16-11-7-4-8-12-16/h3-14H,1-2H3,(H,20,22) |
| SMILES | CC(C)C(=O)C(=Cc1ccccc1)C(=O)Nc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-bencilideno-4-metil-3-oxo-N-fenilpentanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 293.36 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 293.1416 |