Learn More
2-isobutiltiazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Isobutylthiazole |
| CAS | 18640-74-9 |
| Fórmula molecular | C7 H11 N S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H11NS/c1-6(2)5-7-8-3-4-9-7/h3-4,6H,5H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)Cc1nccs1 |
| Nombre IUPAC | 2-(2-metilpropil)-1,3-tiazol |
| Peso molecular (g/mol) | 141.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 141.0612 |