Learn More
2-Isobutiltiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11444804
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11444804 25 g 25 g
11434804 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11444804 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13759.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18640-74-9 | C7H11NS | 141.232 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18640-74-9
Fórmula molecular C7H11NS
Peso molecular (g/mol) 141.232
Número MDL MFCD00005334
Clave InChI CMPVUVUNJQERIT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isobutylthiazole, 2-isobutyl-1,3-thiazole, 2-2-methylpropyl thiazole, thiazole, 2-isobutyl, 2-2-methylpropyl-1,3-thiazole, 2-isobutyl thiazole, thiazole, 2-2-methylpropyl, iso-butyl thiazole, fema no. 3134
PubChem CID 62725
Nombre IUPAC 2-(2-metilpropil)-1,3-tiazol
SMILES CC(C)CC1=NC=CS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isobutylthiazole
Densidad 0.998
Punto de ebullición 172°C to 173°C
Temperatura de inflamación 58°C (136°F)
Olor Characteristic
Índice de refracción 1.496
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 507823
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.24
Porcentaje de pureza 99%