Learn More
2-Isobutilpiridina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11446066
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11446066 5 g 5 g
11456066 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11446066 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22349.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6304-24-1
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Número MDL MFCD02262142
Clave InChI BBVSPSDWPYWMOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isobutylpyridine, 2-2-methylpropyl pyridine, 2-isobutyl pyridine, pyridine, 2-2-methylpropyl, unii-gs3k23h1q8, pyridine, 2-isobutyl, fema no. 3370, 2-isobutyl-pyridin, 2-isobutyl-pyridine, acmc-1b4hh
PubChem CID 61385
Nombre IUPAC 2-(2-metilpropil)piridina
SMILES CC(C)CC1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isobutylpyridine
Densidad 0.899
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza 99%