Learn More
2-isobutil-5,5-dimetil-1,3-dioxano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Isobutyl-5,5-dimethyl-1,3-dioxane |
| CAS | 5455-65-2 |
| Fórmula molecular | C10 H20 O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5,5-Dimethyl-2-(2-methylpropyl)-1,3-dioxane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20O2/c1-8(2)5-9-11-6-10(3,4)7-12-9/h8-9H,5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)CC1OCC(C)(C)CO1 |
| Nombre IUPAC | 5,5-dimetil-2-(2-metilpropil)-1,3-dioxano |
| Peso molecular (g/mol) | 172.265 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.146 |