Learn More
2-Isobutil-3-metoxipirazina, 99 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10687011 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10687011 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10687011 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 412690010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine
Nombre de nota 99%
CAS 24683-00-9
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H14N2O
Índice de refracción 1.4912 to 1.4932
Número MDL MFCD00006128
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-isobutyl-3-methoxypyrazine, 3-isobutyl-2-methoxypyrazine, 2-methoxy-3-2-methylpropyl pyrazine, 2-methoxy-3-isobutylpyrazine, 2-methoxy-3-isobutyl pyrazine, 1dzk, pyrazine, 2-methoxy-3-2-methylpropyl, unii-s327o0t12o, ibmp, 3-methoxy-2-isobutylpyrazine
Clave InChI UXFSPRAGHGMRSQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=NC=CN=C1CC(C)C
Nombre IUPAC 2-metoxi-3-(2-metilpropil)pirazina
Peso molecular (g/mol) 166.22
PubChem CID 32594
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.