Learn More
2-Isobutil-3-metoxipirazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494644
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494644 5 g 5 g
11484644 1 g 1 g
11329599 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494644 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13680.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 24683-00-9 | C9H14N2O | 166.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24683-00-9
Fórmula molecular C9H14N2O
Peso molecular (g/mol) 166.22
Número MDL MFCD00006128
Clave InChI UXFSPRAGHGMRSQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isobutyl-3-methoxypyrazine, 3-isobutyl-2-methoxypyrazine, 2-methoxy-3-2-methylpropyl pyrazine, 2-methoxy-3-isobutylpyrazine, 2-methoxy-3-isobutyl pyrazine, 1dzk, pyrazine, 2-methoxy-3-2-methylpropyl, unii-s327o0t12o, ibmp, 3-methoxy-2-isobutylpyrazine
PubChem CID 32594
Nombre IUPAC 2-metoxi-3-(2-metilpropil)pirazina
SMILES COC1=NC=CN=C1CC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine
Densidad 0.986
Temperatura de inflamación 80°C (176°F)
Índice de refracción 1.49
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza 98%