Learn More
2-Isobutil-3-metoxi-d3-pirazina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine-D3 (methoxy-D3) |
| CAS | 588732-63-2 |
| Fórmula molecular | C9 D3 H11 N2 O |
| Cantidad | 0.025 g |
| Sinónimo | Pyrazine, 2-(methoxy-d3)-3-(2-methylpropyl)- (9 CI), 2-Isobutyl-3-methoxy-d3-pyrazine, 2-(Methoxy-d3)-3-(2-methylpropyl)pyrazine, 2-Isobutyl-3-methoxypyrazine-D3 (methoxy-D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C9H14N2O/c1-7(2)6-8-9(12-3)11-5-4-10-8/h4-5,7 H,6H2,1-3H3/i3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1nccnc1CC(C)C |
| Nombre IUPAC | 2-(2-metilpropil)-3-(trideuteriometoxi)pirazina |
| Peso molecular (g/mol) | 169.2388 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.1294 g/mol |
| Mostrar más |