Learn More
2-Isobutil-1,3-ditiano, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11417004
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11417004 5 g 5 g
11427004 25 g 25 g
11437004 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11417004 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21471.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 69824-23-3
Fórmula molecular C8H16S2
Peso molecular (g/mol) 176.336
Número MDL MFCD00040290
Clave InChI WGIHYSKTNRQNHP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-isobutyl-1,3-dithiane, 2-2-methylpropyl-1,3-dithiane, 1,3-dithiane, 2-2-methylpropyl, wgihysktnrqnhp-uhfffaoysa
PubChem CID 7567618
Nombre IUPAC 2-(2-metilpropil)-1,3-ditiano
SMILES CC(C)CC1SCCCS1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Isobutyl-1,3-dithiane
Índice de refracción 1.5315
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.35
Porcentaje de pureza 97%