Learn More
2-iso-propil-d7-5-metil-d3-fenol-3,4,6-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Thymol-d13 |
| CAS | 1219798-93-2 |
| Fórmula molecular | C10 2H13 H O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Thymol D13 (1-methylethyl D7) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D,5D,6D,7D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c(O)c([2H])c1C([2H])([2H])[2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,4,5-trideuterio-6-(1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropan-2-il)-3-(trideuteriometil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 163.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 163.1861 |