Learn More
Ácido 2-yodoxibenzoico, TRC
Código de producto. 30408506
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30408506 50 g 50 g
1 options
Código de producto. 30408506 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI72940050G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodoxybenzoic Acid
CAS 61717-82-6
Fórmula molecular C7 H5 I O4
Cantidad 50 g
Sinónimo 1-Hydroxy-1,2-benziodoxol-3(1H)-one 1-Oxide, 1-Hydroxy-1,3-dioxo-3H-benz[d][1,2]iodoxol, 1-Hydroxy-3H-benz[d][1,2]iodoxol-1,3-dione, 1-Hydroxyl-2-benziodoxol-3(1H)-one 1-oxide, IBX, NSC 366248, SIBX
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5IO4/c9-7-5-3-1-2-4-6(5)8(10,11)12-7/h1-4H,(H,10,11)
SMILES OI1(=O)OC(=O)c2ccccc12
Nombre IUPAC 1-hidroxi-1-oxo-1λ ^{5},2-benziodoxol-3-ona
Peso molecular (g/mol) 280.02
Formula Weight (peso de la fórmula) 279.9233