Learn More
Ácido 2-yodoxibenzoico, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10423433 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10423433 10 g Frasco de vidrio 10 g
10745803 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10423433 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 374650100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 61717-82-6 | C7H5IO4 | 280.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61717-82-6 , 64297-64-9 , 121-91-5 , 65-85-0
Fórmula molecular C7H5IO4
Peso molecular (g/mol) 280.01
Número MDL MFCD00024166
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodoxybenzoic acid
Punto de fusión 250.0°C
Color Blanco
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Índice Merck 15, 5091
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.01
Porcentaje de pureza 39 to 50% as 2-Iodoxybenzoic acid
Forma física Polvo, gránulos o aglomerados
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Iodoxybenzoic acid, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.