Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Iodotoluene |
| Nombre de nota | 98% |
| CAS | 615-37-2 |
| % mín. CAS | 97.5 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Naranja a amarillo |
| Densidad | 1.7100g/mL |
| Punto de ebullición | 211°C |
| Temperatura de inflamación | 90°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Mostrar más |