Learn More
2-Yodotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495337
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495337 25 g 25 g
11405347 100 g 100 g
11415347 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495337 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22697.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 615-37-2 | C7H7I | 218.037 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-37-2
Fórmula molecular C7H7I
Peso molecular (g/mol) 218.037
Número MDL MFCD00001042
Clave InChI RINOYHWVBUKAQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodotoluene, o-iodotoluene, o-tolyl iodide, benzene, 1-iodo-2-methyl, o-methyliodobenzene, toluene, o-iodo, iodotoluene, ortho-iodotoluene, 2-methyliodobenzene, unii-8ok4h85t07
PubChem CID 5128
ChEBI CHEBI:39813
Nombre IUPAC 1-yodo-2-metilbenceno
SMILES CC1=CC=CC=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodotoluene
Densidad 1.713
Punto de ebullición 210°C to 212°C
Temperatura de inflamación 90°C (194°F)
Índice de refracción 1.609
Cantidad 25 g
Beilstein 1634294
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.04
Porcentaje de pureza 98%