Learn More
2-Yodotiofeno, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10226630 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10226630 10 mL Frasco de vidrio 10 ml
1 options
Código de producto. 10226630 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 187880100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodothiophene
Nombre de nota 98+%
CAS 3437-95-4
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -40.0°C
Color De marrón rojizo a verde amarillento
Densidad 1.9000g/mL
Punto de ebullición 181.0°C to 185.0°C
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C4H3IS
Índice de refracción 1.6510 to 1.6530
Número MDL MFCD00005424
Cantidad 10 mL
Beilstein 17, 34
Gravedad específica 1.9
Sinónimo thiophene, 2-iodo, 2-thienyl iodide, 2-iodo-thiophene, .alpha.-iodothiophene, iodothiophene, thiophene, iodo, alpha-iodothiophene, a-iodothiophene, thiophene,iodo, 2-iodo thiophene
Clave InChI ROIMNSWDOJCBFR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CSC(=C1)I
Nombre IUPAC 2-yodotiofeno
Peso molecular (g/mol) 210.03
PubChem CID 18921
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.03
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Iodothiophene
Palabra de advertencia
  • Atención||Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.