Learn More
2-Yodotiofeno, 98 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Description
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Iodothiophene |
| Nombre de nota | stabilized with copper |
| Punto de fusión | -40°C |
| Densidad | 2.064 |
| Punto de ebullición | 182°C |
| Temperatura de inflamación | 71°C (159°F) |
| Índice de refracción | 1.652 |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 104666 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Show More |