Learn More
2-Yodotiofeno, 98 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485343
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485343 25 g 25 g
11495343 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485343 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12898.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3437-95-4 | C4H3IS | 210.032 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3437-95-4
Fórmula molecular C4H3IS
Peso molecular (g/mol) 210.032
Número MDL MFCD00005424
Clave InChI ROIMNSWDOJCBFR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo thiophene, 2-iodo, 2-thienyl iodide, 2-iodo-thiophene, .alpha.-iodothiophene, iodothiophene, thiophene, iodo, alpha-iodothiophene, a-iodothiophene, thiophene,iodo, 2-iodo thiophene
PubChem CID 18921
Nombre IUPAC 2-yodotiofeno
SMILES C1=CSC(=C1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodothiophene
Nombre de nota stabilized with copper
Punto de fusión -40°C
Densidad 2.064
Punto de ebullición 182°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Índice de refracción 1.652
Cantidad 25 g
Beilstein 104666
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.04
Porcentaje de pureza 98%