Learn More
Ácido 2-iodosobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11945141 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11945141 1 g 1 g
11955141 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11945141 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446030010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 304-91-6 | C7H5IO3 | 264.02 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 304-91-6
Fórmula molecular C7H5IO3
Peso molecular (g/mol) 264.02
Clave InChI IFPHDUVGLXEIOQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodosobenzoic acid, o-iodosobenzoic acid, o-iodosylbenzoic acid, o-iodosobenzoate, benzoic acid, 2-iodosyl, benzoic acid, o-iodoso, 2-iodosyl benzoate, benzoic acid, iodosyl, ortho-iodosylbenzoic acid, 3h-1,2-benziodoxol-1-ium, 3-oxo-, hydroxide
PubChem CID 67537
ChEBI CHEBI:52698
Nombre IUPAC ácido 2-iodosilbenzoico
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)O)I=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodosobenzoic acid
Punto de fusión 200.0°C to 204.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to 102.5% (Iodometry)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Iodosobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.