Learn More
2-Yodoresorcinol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15447597 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15447597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H35941.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodoresorcinol
CAS 41046-67-7
Punto de fusión 107°C to 109°C
Fórmula molecular C6H5IO2
Número MDL MFCD09701440
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Sinónimo 2-iodoresorcinol, 2-iodo-1,3-benzenediol, 1,3-benzenediol, 2-iodo, 2-iodo-1,3-dihydroxybenzene, iodoresorcinol, ambkkkkk491, acmc-1aol8, 1,3-benzenediol,2-iodo, 2-iodo-benzene-1,3-diol, 2-iodo-1,3-benzenediol #
Clave InChI BNJXHRMYHDWZKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C(=C1)O)I)O
Nombre IUPAC 2-yodobenzeno-1,3-diol
Peso molecular (g/mol) 236.008
PubChem CID 616833
Formula Weight (peso de la fórmula) 236.01
Porcentaje de pureza 97%