Learn More
2-Yodopiridina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10746265 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10746265 5 g Frasco de vidrio 5 g
10586474 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10746265 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379330050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5029-67-4 | C5H4IN | 205.00 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5029-67-4
Fórmula molecular C5H4IN
Peso molecular (g/mol) 205.00
Número MDL MFCD00464928
Clave InChI CCZWSTFVHJPCEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodo-pyridine, pyridine, iodo, iodopyridine, 2-iodo pyridine, 2-iodopyridine, 2-pyridyl iodide, 2-pyridyl iodide;, pyridine, 2-iodo, pubchem4074, acmc-1avou
PubChem CID 221126
Nombre IUPAC 2-yodopiridina
SMILES IC1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodopyridine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.9280g/mL
Punto de ebullición 52.0°C (0.9 mmHg)
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Gravedad específica 1.928
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.99
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Iodopyridine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.