Learn More
2-Yodopirina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15459538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15459538 25 g 25 g
15449538 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15459538 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H63062.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5029-67-4 | C5H4IN | 205.00 g/mol
2-Iodopyridine is a reagent used in the preparation of human NAD+-dependent 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-yodopirina es un reactivo utilizado en la preparación de 15inhibidores humanos de la hidroxiprostaglandina deshidrogenasa dependientes de la NAD+.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5029-67-4
Fórmula molecular C5H4IN
Peso molecular (g/mol) 205.00
Número MDL MFCD00464928
Clave InChI CCZWSTFVHJPCEM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodo-pyridine, pyridine, iodo, iodopyridine, 2-iodo pyridine, 2-iodopyridine, 2-pyridyl iodide, 2-pyridyl iodide;, pyridine, 2-iodo, pubchem4074, acmc-1avou
PubChem CID 221126
Nombre IUPAC 2-yodopiridina
SMILES IC1=CC=CC=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodopyridine
Punto de fusión 52°C (decomposition)
Color Amarillo
Densidad 1.928 g/mL
Índice de refracción 1.632
Cantidad 25 g
Beilstein 105790
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 205
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido