Learn More
2-Yodopirina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2-Iodopyridine is a reagent used in the preparation of human NAD+-dependent 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 2-yodopirina es un reactivo utilizado en la preparación de 15inhibidores humanos de la hidroxiprostaglandina deshidrogenasa dependientes de la NAD+.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco y seco en un recipiente cerrado herméticamente. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Iodopyridine |
| Punto de fusión | 52°C (decomposition) |
| Color | Amarillo |
| Densidad | 1.928 g/mL |
| Índice de refracción | 1.632 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 105790 |
| Sensibilidad | Light sensitive |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 205 |
| Mostrar más |