Learn More
Ácido 2-yodopiridina-4-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15494017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15494017 250 mg 250 miligramos
11365095 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15494017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31002.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 58481-10-0 | Molecular Formula: C6H4INO2 | Molecular Weight: 249.007 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58481-10-0
Fórmula molecular C6H4INO2
Peso molecular (g/mol) 249.007
Número MDL MFCD06800803
Clave InChI FALCXGCLOUKBSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodoisonicotinic acid, 2-iodo-isonicotinic acid, 2-iodo-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-iodo, 2-iodopyridine-4-carboxylicacid, pubchem16692, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-iodo, 2-iodopyridine-4-carboxylic acid
PubChem CID 14530245
Nombre IUPAC ácido 2-yodopiridina-4-carboxílico
SMILES C1=CN=C(C=C1C(=O)O)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodopyridine-4-carboxylic acid
Punto de fusión ∽210°C (decomposition)
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.01
Porcentaje de pureza 95%