Learn More
Ácido 2-yodopiridina-4-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11365095
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11365095 1 g 1 g
15494017 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11365095 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H31002.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 58481-10-0 | Molecular Formula: C6H4INO2 | Molecular Weight: 249.007 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58481-10-0
Fórmula molecular C6H4INO2
Peso molecular (g/mol) 249.007
Número MDL MFCD06800803
Clave InChI FALCXGCLOUKBSP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodoisonicotinic acid, 2-iodo-isonicotinic acid, 2-iodo-4-pyridinecarboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-iodo, 2-iodopyridine-4-carboxylicacid, pubchem16692, 4-pyridinecarboxylicacid, 2-iodo, 2-iodopyridine-4-carboxylic acid
PubChem CID 14530245
Nombre IUPAC ácido 2-yodopiridina-4-carboxílico
SMILES C1=CN=C(C=C1C(=O)O)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodopyridine-4-carboxylic acid
Punto de fusión ∽210°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 249.01
Porcentaje de pureza 95%