Learn More
2-Yodo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11396699
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11396699 5 g 5 g
11386699 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11396699 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26244.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 32111-21-0 | C4H3IN2 | 205.986 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32111-21-0
Fórmula molecular C4H3IN2
Peso molecular (g/mol) 205.986
Número MDL MFCD01319019
Clave InChI OYWPFIUVDKHHGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo iodopyrazine, 2-iodo-pyrazine, 2-iodo-1,3-diazine, iodo-pyrazine, 2-iodo pyrazine, pyrazine, 2-iodo, acmc-1ad2s
PubChem CID 642841
Nombre IUPAC 2-yodopirazina
SMILES C1=CN=C(C=N1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodopyrazine
Densidad 2.086
Punto de ebullición 109°C to 110°C (34 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.655
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.98
Porcentaje de pureza 95%