Learn More
2-Iodopropano (estabilizado con cobre), TRC
Código de producto. 30004284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30004284 10 g 10 g
30004146 50 g 50 g
30004030 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004284 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI71879510G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-30-9
Fórmula molecular C3 H7 I
Peso molecular (g/mol) 169.99
Sinónimo Propane, 2-iodo- (8CI, 9CI, ACI), 2-Iodopropane (ACI), 1-Methylethyl iodide, 2-Propyl iodide, Isopropyl iodide, sec-Propyl iodide
Nombre IUPAC 2-yodopropano
SMILES CC(C)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodopropane
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.9592