Learn More
2-yodopropano-d7, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Iodopropane-D7 |
| CAS | 101927-33-7 |
| Fórmula molecular | C3 D7 I |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Propane-1,1,1,2,3,3,3-d7, 2-iodo- (9 CI), 2-Iodopropane-d7, 2-Iodo-1,1,1,2,3,3,3-heptadeuteriopropane, Isopropyl-d7 iodide, Perdeuterioisopropyl iodide, 2-Iodopropane-D7, 2-Iodopropane-1,1,1,2,3,3,3-d7 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])(I)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,3,3,3-heptadeuterio-2-yodopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 177.0353 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.0032 g/mol |
| Mostrar más |