Learn More
2-Yodopropano, 98+ %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10124180 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10124180 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10011880 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10124180 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 164965000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 75-30-9 | C3H7I | 169.99 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75-30-9 , 7440-50-8
Fórmula molecular C3H7I
Peso molecular (g/mol) 169.99
Número MDL MFCD00001071
Clave InChI FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isopropyl iodide, propane, 2-iodo, 2-propyl iodide, sec-propyl iodide, isopropyliodide, 2-jodpropan, 2-jodpropan czech, 2-iodo-propane, i-propyl iodide, unii-67k05opz0e
PubChem CID 6362
Nombre IUPAC 2-yodopropano
SMILES CC(C)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodopropane
Nombre de nota 98+%
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -90.0°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.7000g/mL
Punto de ebullición 90.0°C
Temperatura de inflamación 42°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CHI
Índice de refracción 1.4972 to 1.4992
Cantidad 500 mL
Beilstein 01, 114
Índice Merck 15, 5260
Gravedad específica 1.7
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with chloroform,ehter,alcohol and,benzene
Estabilizante copper
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.99
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido