Learn More
2-Yodopropano, + 98 %, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Código de producto. 10254340 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
Envase:
Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10254340 100 mL Botella de vidrio con recubrimiento de plástico 100 ML
1 options
Código de producto. 10254340 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor I/0831/PB05
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 75-30-9
Punto de fusión -90°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 90°C
Envase Botella de vidrio con recubrimiento de plástico
Fórmula molecular C3H7I
Número MDL 1071
Cantidad 100 mL
Sinónimo isopropyl iodide, propane, 2-iodo, 2-propyl iodide, sec-propyl iodide, isopropyliodide, 2-jodpropan, 2-jodpropan czech, 2-iodo-propane, i-propyl iodide, unii-67k05opz0e
Clave InChI FMKOJHQHASLBPH-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)I
Nombre IUPAC 2-yodopropano
Peso molecular (g/mol) 169.993
PubChem CID 6362
Formula Weight (peso de la fórmula) 169.99g/mol
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Iodopropane
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.