Learn More
2-yodopropano-1,1,1,3,3,3-d6, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Iodopropane-1,1,1,3,3,3-D6 |
| CAS | 39091-64-0 |
| Fórmula molecular | C3 D6 H I |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | Propane-1,1,1,3,3,3-d6, 2-iodo- (6 CI, 9 CI), 1,1,1,3,3,3-Hexadeutero-2-iodopropane, 2-Iodopropane-1,1,1,3,3,3-d6, 2-Iodo-1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropane, 2-Iodo-1,1,1,3,3,3-hexadeuteropropane, 2-Iodopropane-1,1,1,3,3,3-D6, 2-Iodopropane-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H7I/c1-3(2)4/h3H,1-2H3/i1D3,2D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(I)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-yodopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 176.0291 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 175.9969 g/mol |
| Mostrar más |