Learn More
Ácido 2-yodofenilacético, TRC
Código de producto. 30403526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30403526 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30403526 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7175305G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodophenylacetic Acid
CAS 18698-96-9
Fórmula molecular C8H7IO2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Iodobenzeneacetic Acid, o-Iodophenylacetic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7IO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
SMILES OC(=O)Cc1ccccc1I
Nombre IUPAC ácido 2-(2-yodofenil)acético
Peso molecular (g/mol) 262.04
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.9491