Learn More
Ácido 2-yodofenilacético, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11348146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11348146 5 g 5 g
11338146 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11348146 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15116.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 18698-96-9 | Molecular Formula: C8H7IO2 | Molecular Weight: 262.046 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18698-96-9
Fórmula molecular C8H7IO2
Peso molecular (g/mol) 262.046
Número MDL MFCD00046546
Clave InChI IUHXGZHKSYYDIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodophenylacetic acid, 2-2-iodophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-iodo, 2-iodophenyl acetic acid, o-iodophenylacetic acid, 2-iodobenzeneacetic acid, 2-iodophenylaceticacid, pubchem2552, acmc-209eox, maybridge1_005605
PubChem CID 2780090
Nombre IUPAC ácido 2-(2-yodofenil)acético
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodophenylacetic acid
Punto de fusión 115°C to 117°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2086800
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.05
Porcentaje de pureza ≥98%