Learn More
Ácido 2-yodofenilacético, 97+%
Código de producto. 10752675 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10752675 25 g Frasco de vidrio 25 g
10529813 1 g Frasco de vidrio 1 g
10636134 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10752675 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 394040250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 18698-96-9 | C8H7IO2| 262,04 g/ mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18698-96-9
Fórmula molecular C8H7IO2
Peso molecular (g/mol) 262.04
Número MDL MFCD00046546
Clave InChI IUHXGZHKSYYDIL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodophenylacetic acid, 2-2-iodophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-iodo, 2-iodophenyl acetic acid, o-iodophenylacetic acid, 2-iodobenzeneacetic acid, 2-iodophenylaceticacid, pubchem2552, acmc-209eox, maybridge1_005605
PubChem CID 2780090
Nombre IUPAC ácido 2-(2-yodofenil)acético
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodophenylacetic acid
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 112°C to 114°C
Color Crema
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H4CH2CO2H
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.04
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Iodophenylacetic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación