Learn More
Isotiocianato de 2-yodofenilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11393136
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11393136 1 g 1 g
11303146 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11393136 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11012.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 98041-44-2 | Molecular Formula: C7H4INS | Molecular Weight: 261.08 g/mol
2-Iodophenyl isothiocyanate is an important raw material and intermediate used in organic synthesis and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de 2-yodo es una importante materia prima y se utiliza como intermedio en síntesis orgánica y productos farmacéuticos.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Es sensible a la luz y a la humedad. Incompatible con poliéteres, poliéster, alcoholes, bases, aminas y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 98041-44-2
Fórmula molecular C7H4INS
Peso molecular (g/mol) 261.08
Número MDL MFCD00041057
Clave InChI ODOTYLQYSDVPMA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodophenyl isothiocyanate, 2-iodophenylisothiocyanate, o-iodophenyl isothiocyanate, 1-iodo-2-isothiocyanato-benzene, #, benzene,1-iodo-2-isothiocyanato, 1-iodanyl-2-isothiocyanato-benzene
PubChem CID 145310
Nombre IUPAC 1-yodo-2-isotiocianatobenceno
SMILES IC1=CC=CC=C1N=C=S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodophenyl isothiocyanate
Punto de fusión 36°C to 39°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 1 g
Número UN UN2923
Beilstein 2716369
Sensibilidad Light and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 261.09
Porcentaje de pureza 97%