Learn More
2-yodofenol, TRC
Código de producto. 30405771
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30405771 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30405771 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7175005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodophenol
CAS 533-58-4
Fórmula molecular C6H5IO
Cantidad 5 g
Sinónimo NSC 9245, o-Iodophenol
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5IO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
SMILES Oc1ccccc1I
Nombre IUPAC 2-yodofenol
Peso molecular (g/mol) 220.01
Formula Weight (peso de la fórmula) 219.9385