Learn More
2-Yodofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10501882 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10501882 5 g Frasco de vidrio 5 g
10381391 25 g Frasco de vidrio 25 g
15109283 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10501882 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 412480050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 533-58-4 | C6H5IO | 220.01 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 533-58-4
Fórmula molecular C6H5IO
Peso molecular (g/mol) 220.01
Número MDL MFCD00013963
Clave InChI KQDJTBPASNJQFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-iodophenol, phenol, 2-iodo, phenol, o-iodo, o-jodfenol, 2-jodfenol, phenol, iodo, o-jodfenol czech, 2-jodfenol czech, o-jodphenol, 2-iodanylphenol
PubChem CID 10784
ChEBI CHEBI:16706
Nombre IUPAC 2-yodofenol
SMILES OC1=CC=CC=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodophenol
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 37.0°C to 43.0°C
Color Marrón a crema o blanco
Punto de ebullición 186.0°C to 187.0°C (160.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H4OH
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,5078
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.01
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o masa de baja fusión cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Iodophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.