Learn More
2-Yodofenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490144
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490144 100 g 100 g
11470144 5 g 5 g
11480144 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490144 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13599.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 533-58-4 | C6H5IO | 220.01 g/mol
2-Iodophenol is used in the synthesis of aryl 2-benzofuranyl and aryl 2-indolyl carbinols of high enantiomeric purity and 3,3-disubstituted-2,3-dihydrobenzofurans. Coupling with phenylacetylene in the presence of a Pd complex and CuI gives 2-phenylbenzofuran in good yield.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-yodofenol se utiliza en la síntesis de los carbinoles aril 2-benzofuranilo y aril 2-indolilo de elevada pureza enantiomérica y 2,3-dihidrobenzofuranos 2,3-disustituidos. El acoplamiento con fenilacetileno en presencia de un complejo Pd y CuI produce 2-fenilbenzofurano en buena producción.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos. Es sensible a la luz. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 533-58-4
Fórmula molecular C6H5IO
Peso molecular (g/mol) 220.01
Número MDL MFCD00013963
Clave InChI KQDJTBPASNJQFQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo o-iodophenol, phenol, 2-iodo, phenol, o-iodo, o-jodfenol, 2-jodfenol, phenol, iodo, o-jodfenol czech, 2-jodfenol czech, o-jodphenol, 2-iodanylphenol
PubChem CID 10784
ChEBI CHEBI:16706
Nombre IUPAC 2-yodofenol
SMILES OC1=CC=CC=C1I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodophenol
Punto de fusión 39°C to 41°C
Densidad 1.947
Punto de ebullición 186°C to 187°C (160 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 100 g
Beilstein 1855300
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,5035
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.01
Porcentaje de pureza 98%