Learn More
2-(yodometil)-6-[(fenilmetoxi)metil]-1,4-dioxano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-(Iodomethyl)-6-[(phenylmethoxy)methyl]-1,4-dioxane |
| CAS | 338458-96-1 |
| Fórmula molecular | C13H17IO3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17IO3/c14-6-12-8-16-10-13(17-12)9-15-7-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,12-13H,6-10H2 |
| SMILES | ICC1COCC(COCc2ccccc2)O1 |
| Nombre IUPAC | 2-(yodometil)-6-(fenilmetoximetil)-1,4-dioxano |
| Peso molecular (g/mol) | 348.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 348.0222 |