Learn More
2-yodoindol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Iodoindole |
| CAS | 26340-49-8 |
| Fórmula molecular | C8 H6 I N |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6IN/c9-8-5-6-3-1-2-4-7(6)10-8/h1-5,10H |
| SMILES | Ic1cc2ccccc2[nH]1 |
| Nombre IUPAC | 2-yodo-1H-indol |
| Peso molecular (g/mol) | 243.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.9545 |