Learn More
2-Yodoimidazol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15448357
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15448357 1 g 1 g
15458357 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15448357 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51868.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 3034-62-6 | Molecular Formula: C3H3IN2 | Molecular Weight: 193.975 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3034-62-6
Fórmula molecular C3H3IN2
Peso molecular (g/mol) 193.975
Número MDL MFCD00159701
Clave InChI MHHDMDLNVVCTAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodoimidazole, iodoimidazole, 1h-imidazole, 2-iodo, sftheavililuh@, 2-iodoimidazole hcl, pubchem9423, acmc-1aies, 2-iodo imidazole
PubChem CID 2773468
Nombre IUPAC 2-yodo-1H-imidazol
SMILES C1=CN=C(N1)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodoimidazole
Punto de fusión 190°C to 191°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.96
Porcentaje de pureza 96%