Learn More
2-yodoheptafluoropropano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Iodoheptafluoropropane |
| CAS | 677-69-0 |
| Fórmula molecular | C3F7I |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoro-2-iodopropane, 2-Iodo-1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropane, 2-Iodoperfluoropropane, Bis(trifluoromethyl)fluoroiodomethane, Fluoro(iodo)bis(trifluoromethyl)methane, Heptafluoro-2-iodopropane, Heptafluoroisopropyl iodide, Isoheptafluoropropyliodide, Perfluoro-2-iodopropane, Perfluoroisopropyl iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3F7I/c4-1(11,2(5,6)7)3(8,9)10 |
| SMILES | FC(F)(F)C(F)(I)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,3,3,3-heptafluoro-2-yodopropano |
| Peso molecular (g/mol) | 295.93 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 295.8933 |