Learn More
2-Yodoetanol, 99%, estabilizado
Código de producto. 10551431 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
10 ML
250 ML
50 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10551431 10 mL 10 ML
10561431 50 mL 50 ml
11914641 250 mL 250 ML
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10551431 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 175500100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 624-76-0 | C2H5IO | 171,97 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-76-0
Fórmula molecular C2H5IO
Peso molecular (g/mol) 171.97
Número MDL MFCD00002830
Clave InChI QSECPQCFCWVBKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanol, 2-iodo, iodoethanol, ethylene iodohydrin, 2-iodoethan-1-ol, iodoethyl alcohol, 2-indoethanol, 2-iodo ethanol, 2-iodo-ethanol, 2-iodo-1-ethanol, 2-iodoethyl alcohol
PubChem CID 12225
SMILES OCCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodoethanol
Densidad 2.2050g/mL
Punto de ebullición 172.0°C to 175.0°C
Temperatura de inflamación 65°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ICH2CH2OH
Índice de refracción 1.5690 to 1.5720
Cantidad 10 mL
Beilstein 01,339
Fieser 13,348
Gravedad específica 2.205
Nombre IUPAC 2-yodoetanol
Estabilizante Copper
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.97
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Iodoethanol, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
RU– Solo para uso en investigación