Learn More
2-Yodoetanol, 99 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467626
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11467626 100 g 100 g
11447626 5 g 5 g
11457626 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467626 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14658.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 624-76-0 | C2H5IO | 171.97 g/mol
2-Iodoethanol is used in the preparation of the neuroexcitants such as 4-dicarboxylic acid, alfa-kainic acid, 3-(carboxymethyl)pyrrolidine-2 and alfa-isokainic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-yodoetanol se utiliza en la preparación de neuroexcitantes como el ácido 4-dicarboxílico, ácido alfa-caínico, 3-(carboximetil)pirrolidina-2 y ácido alfa-isocaínico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugar fresco. Incompatible con anhídridos de ácidos, cloruros de ácidos, haluros de fósforo, ácidos fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes de reducción fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 624-76-0
Fórmula molecular C2H5IO
Peso molecular (g/mol) 171.97
Número MDL MFCD00002830
Clave InChI QSECPQCFCWVBKM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo ethanol, 2-iodo, iodoethanol, ethylene iodohydrin, 2-iodoethan-1-ol, iodoethyl alcohol, 2-indoethanol, 2-iodo ethanol, 2-iodo-ethanol, 2-iodo-1-ethanol, 2-iodoethyl alcohol
PubChem CID 12225
Nombre IUPAC 2-yodoetanol
SMILES OCCI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodoethanol
Nombre de nota stabilized with copper
Densidad 2.202
Punto de ebullición 85°C (25 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Olor Characteristic
Fórmula lineal ICH2CH2OH
Índice de refracción 1.572
Cantidad 100 g
Número UN UN2810
Beilstein 1098258
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.96
Porcentaje de pureza 99%