Learn More
(±)-2-yodobutano-d9, CDN
Código de producto. 30323277
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
0.25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30323277 0.25 g
30314327 0.1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30323277 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND59000.25G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodobutane-D9
CAS 1219795-41-1
Fórmula molecular C4 D9 I
Cantidad 0.25 g
Sinónimo (±)-2-Iodobutane-d9, 2-Iodobutane-D9, 3-Iodobutane-1,1,1,2,2,3,4,4,4-d9
Fórmula InChI InChI=1 S/C4H9I/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4 D
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(I)C([2 H])([2 H])[2 H]
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,4,4,4-nonadeuterio-3-yodobutano
Peso molecular (g/mol) 193.0742
Formula Weight (peso de la fórmula) 193.0314 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 95% Chemical Purity