Learn More
2-Yodobutano, 99 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11349599 500 g 500 g
11489037 50 g 50 g
11499037 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11349599 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20619.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 513-48-4 | C4H9I | 184.02 g/mol
It is used as a solvent organic synthesis and as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como síntesis orgánica disolvente y como intermediario farmacéutico.
Solubilidad
No soluble en agua. Soluble en alcohol y éter dietílico.
Notas
Almacenar a temperatura ambiente. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 513-48-4
Fórmula molecular C4H9I
Peso molecular (g/mol) 184.02
Número MDL MFCD00001072
Clave InChI IQRUSQUYPCHEKN-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo sec-butyl iodide, butane, 2-iodo, 2-butyl iodide, sec-iodobutane, 2-jodbutan, 2-jodbutan czech, 2-iodanylbutane, 2-iodobutan, 2-iodo-butane, sec.-butyl iodide
PubChem CID 10559
Nombre IUPAC 2-Yodobutano
SMILES CCC(C)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodobutane
Nombre de nota stabilized with copper
Punto de fusión -104°C
Densidad 1.597
Punto de ebullición 119°C to 120°C
Temperatura de inflamación 21°C (70°F)
Olor Ether-like
Fórmula lineal CH3CH2CHICH3
Índice de refracción 1.4991
Cantidad 500 g
Número UN UN2390
Beilstein 1718777
Sensibilidad Light sensitive
Índice Merck 14,1574
Información de solubilidad Insoluble in water. Soluble in alcohol and diethyl ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.02
Porcentaje de pureza 99%