Learn More
2-Yodobifenil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10170512 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10170512 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10170512 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 367020250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Iodobiphenyl
Nombre de nota 98%
CAS 2113-51-1
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 300°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C12H9I
Índice de refracción 1.6600 to 1.662
Número MDL MFCD00039396
Cantidad 25 g
Sinónimo 2-iodobiphenyl, 2-iodo-1,1'-biphenyl, o-iodobiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-iodo, o-phenyliodobenzene, 2-iodo-biphenyl, biphenyl, 2-iodo, 2-iodo-1-phenylbenzene, 1-iodo-2-phenyl-benzene, 1,1'-biphenyl, iodo
Clave InChI QFUYDAGNUJWBSM-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2I
Nombre IUPAC 1-yodo-2-fenilbenceno
Peso molecular (g/mol) 280.1
PubChem CID 75025
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.1
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Iodobiphenyl
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.