Learn More
2-Yodobifenil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11397076 1 g 1 g
11307086 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11397076 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L06990.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 2113-51-1 | C12H9I | 280.108 g/mol
2-Iodobiphenyl is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-yodobifenilo se utiliza como producto intermedio de la síntesis química orgánica.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2113-51-1
Fórmula molecular C12H9I
Peso molecular (g/mol) 280.108
Número MDL MFCD00039396
Clave InChI QFUYDAGNUJWBSM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodobiphenyl, 2-iodo-1,1'-biphenyl, o-iodobiphenyl, 1,1'-biphenyl, 2-iodo, o-phenyliodobenzene, 2-iodo-biphenyl, biphenyl, 2-iodo, 2-iodo-1-phenylbenzene, 1-iodo-2-phenyl-benzene, 1,1'-biphenyl, iodo
PubChem CID 75025
Nombre IUPAC 1-yodo-2-fenilbenceno
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=CC=C2I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodobiphenyl
Densidad 1.59
Punto de ebullición 300°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.661
Cantidad 1 g
Beilstein 2206820
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.11
Porcentaje de pureza 98%