Learn More
Alcohol 2-yodobencílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Iodobenzyl Alcohol |
| CAS | 5159-41-1 |
| Fórmula molecular | C7H7OI |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2-Iodophenylmethanol, o-Iodobenzyl Alcohol, 2-Iodobenzenemethanol, 1-Hydroxymethyl-2-iodobenzene, 2-(Hydroxymethyl)-1-iodobenzene, 2-(Hydroxymethyl)iodobenzene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7IO/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9/h1-4,9H,5H2 |
| SMILES | OCc1ccccc1I |
| Nombre IUPAC | (2-yodofenil)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 234.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.9542 |