Learn More
Alcohol 2-yodobencílico, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10624682 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10624682 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10443975 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10624682 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 179700100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5159-41-1 | C7H7IO | 234.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5159-41-1
Fórmula molecular C7H7IO
Peso molecular (g/mol) 234.04
Número MDL MFCD00004610
Clave InChI WZCXOBMFBKSSFA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodobenzyl alcohol, 2-iodophenyl methanol, o-iodobenzyl alcohol, 2-iodobenzylalcohol, benzenemethanol, 2-iodo, 2-iodobenzylic alcohol, 2-jod-benzylalkohol, o-iodo benzylalcohol, 2-iodo-benzyl alcohol
PubChem CID 107629
Nombre IUPAC (2-yodofenil)metanol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CO)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Iodobenzyl alcohol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 88.0°C to 93.0°C
Color Rosa o blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal IC6H4CH2OH
Cantidad 10 g
Beilstein 06, II, 424
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.04
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo similar a las agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Iodobenzyl alcohol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.